Learn More
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462787
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168106-25-0
Formule moléculaire C4F12N2O8S4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 625.651
Numéro MDL MFCD16621474
Clé InChI QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
CID PubChem 131849436
Nom IUPAC zinc;bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Point de fusion 143°C to 147°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]2Zn
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
Poids de la formule 625.65
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide