Learn More
Acrylate de zinc, Thermo Scientific Chemicals
36.28€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS 14643-87-9
Formule moléculaire C6H6O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 207.49
Numéro MDL MFCD00067208
Clé InChI XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
CID PubChem 159747
Nom IUPAC zinc;prop-2-énoate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358928
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041780.18
50 g
36.28€
50g
11378928
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041780.30
250 g
116.00€
250g
11368928
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041780.A1
1 kg
346.00€
1kg
Description
Description
The primary use of Zinc Acrylate is in the production of golf balls. Other uses are primarily in the production of specialty rubber products such as belts and hoses for automobiles. Also used as a tissue adhesive used for adherence of tissue to tissue or tissue to non-tissue for prostheses in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14643-87-9
207.49
XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
159747
[Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
C6H6O4Zn
MFCD00067208
zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
zinc;prop-2-énoate
Spécification
Zinc acrylate
∼250°C
C6H6O4Zn
UN3077
Soluble completely in acrylic acid and water (as a salt). Insoluble as a polymer.
[Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
207.49
207.5
14643-87-9
1.6 g/mL
MFCD00067208
zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
zinc;prop-2-énoate
159747
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-692-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante