Learn More
Acétate de zinc, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552062
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-34-6
Formule moléculaire C4H6O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00012454
Clé InChI DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
CID PubChem 11192
ChEBI CHEBI:62984
Nom IUPAC acétate de zin
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate
Point de fusion 83°C to 86°C
Couleur Vert-gris à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Zn
Merck Index 15, 10327
Poids de la formule 183.48
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.