Learn More
Zinc, 98+ %, poussière (stable selon la classe 4 de la classification de l’ONU), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10658124
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6, 1314-13-2
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Point de fusion 419.0°C
Point d’ébullition 906.0°C
Densité 7.1400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire Zn
Quantité 10 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Poids de la formule 65.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Récipient en plastique
Forme Poudre très fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc dust (stabilized)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.