Learn More
Zéolithe Y, sodium, Thermo Scientific Chemicals
46.33€ - 463.03€
Identifiants chimiques
CAS 1318-02-1
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.043
Numéro MDL MFCD00132601
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
CID PubChem 9942228
Nom IUPAC dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15402477
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045862.14
25 g
46.33€
25g
15412477
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045862.22
100 g
98.69€
100g
15422477
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045862.36
500 g
463.03€
500g
Description
Description
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • La zéolite Y est utilisée comme catalyseur du craquage catalytique dans les raffineries de pétrole pour convertir des fractions de pétrole brut à point d’ébullition élevé en essence, diesel et autres produits plus intéressants.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Zéolithe Y, sodium, Thermo Scientific Chemicals