Learn More
Zéolite Y, ammonium, Thermo Scientific Chemicals
35.20€ - 370.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1318-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.043 |
Numéro MDL | MFCD00132601 |
Clé InChI | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural |
CID PubChem | 9942228 |
Nom IUPAC | dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
SMILES | O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045867.14 |
25 g |
35.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045867.22 |
100 g |
80.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045867.36 |
500 g |
370.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- La zéolite Y est utilisée comme catalyseur du craquage catalytique dans les raffineries de pétrole pour convertir des fractions de pétrole brut à point d’ébullition élevé en essence, diesel et autres produits plus intéressants.
Identifiants chimiques
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
Spécification
Zeolite Y, ammonium | |
Blanc | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane | |
9942228 |
1318-02-1 | |
Poudre | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only