Learn More
Zéolite de type ferriérite, ammonium, Thermo Scientific Chemicals
34.60€ - 407.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1318-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.043 |
Numéro MDL | MFCD00132601 |
Clé InChI | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural |
CID PubChem | 9942228 |
Nom IUPAC | dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
SMILES | O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045884.14 |
25 g |
34.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045884.22 |
100 g |
80.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045884.36 |
500 g |
407.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zeolite ferrierite, ammonium is used as a commercial filter and ion-exchange bed. Further, it acts as a catalyst for the acid-catalyzed isomerization of n-butenes to isobutene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- La zéolite de type ferriérite est utilisée comme filtres commerciaux, lits d’échange d’ions et comme catalyseur dans la réaction d’isomérisation catalysée par acide des n-butènes en isobutène
Identifiants chimiques
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
Spécification
Zeolite ferrierite, ammonium | |
Blanc | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane | |
9942228 |
1318-02-1 | |
Poudre | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only