Learn More
Zéolite bêta, ammonium, Thermo Scientific Chemicals
45.63€ - 480.39€
Identifiants chimiques
CAS | 1318-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.043 |
Numéro MDL | MFCD00132601 |
Clé InChI | HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural |
CID PubChem | 9942228 |
Nom IUPAC | dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
SMILES | O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045873.14 |
25 g |
45.63€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045873.22 |
100 g |
93.67€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045873.36 |
500 g |
480.39€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zeolite beta is used in isomerization of waxes, and Friedel Crafts reactions. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- La zéolite bêta est utilisée pour l’isomérisation des cires et les réactions de Friedel-Crafts (alkylation et acylation)
Identifiants chimiques
1318-02-1 | |
162.043 | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
9942228 | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O |
Al2O5Si | |
MFCD00132601 | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane |
Spécification
Zeolite beta, ammonium | |
Blanc | |
Al2O5Si | |
kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural | |
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane ; oxo(oxoalutanyloxy)alutane | |
9942228 |
1318-02-1 | |
Poudre | |
MFCD00132601 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O | |
162.043 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only