Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Kit de marquage pour IgG de lapin Zenon™
606.00€ - 686.00€
Spécification
Balance d’étiquetage < 1–20 μg
Gamme de produits Zenon
Labeling Target IgG
Espèces Lapin
Consulter d'autres spécifications
Produits 16
Code produit Marque Quantité Excitation / émission Marqueur ou colorant Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Excitation / émission Marqueur ou colorant Prix Quantité et disponibilité  
10758853
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25300
50 réactions 346/442 Alexa Fluor 350
686.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10247492
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25302
50 réactions 495/519 Alexa Fluor 488
684.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10626743
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25303
50 réactions 531/554 Alexa Fluor 532
680.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10339032
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25304
50 réactions 556/573 Alexa Fluor 546 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10565013
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25305
50 réactions 555/565 Alexa Fluor 555
668.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10013402
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
Z25306
50 réactions 578/603 Alexa Fluor 568
668.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10387912
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25307
50 réactions 590/617 Alexa Fluor 594
680.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10114712
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25308
50 réactions 650/668 Alexa Fluor 647
670.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10553863
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25312
50 réactions 752/779 Alexa Fluor 750
672.00€
1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10398542
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25313
50 réactions 402/421 Alexa Fluor 405
606.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10347962
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25351
25 réactions 650/660 APC (Allophycocyanine)
612.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10134712
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25352
25 réactions Biotine-XX
684.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10357962
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25354
25 réactions HRP (Peroxydase de raifort)
664.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10554053
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25355
25 réactions 496, 546, 565/578 R-PE (R-phycoérythrine)
638.00€
1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10759043
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25360
3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
658.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10769043
Afficher les documents
Invitrogen™
Z25370
3 x 10 μl 346, 495, 590/442, 519, 617 Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Générez des conjugués d’anticorps (IgG) pour l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire grâce aux kits de marquage d’IgG de lapin Invitrogen Zenon™. Simplifiez vos applications scientifiques et réduisez la réactivité croisée des anticorps tout en réalisant un marquage efficace des anticorps dans les suspensions de sérum, de liquide ascites ou d’hybridomes.
Obtenez des lots rapides, polyvalents et fiables, d’anticorps primaires par IgG marqués au fluorophore, à la biotine ou à un enzyme avec les kits de marquage d’IgG de lapin Zenon™. Ces kits utilisent des fluorophores Alexa Fluor, de la biotine, du colorant Pacific Blue ou des enzymes comme la R-phycoérythrine et l’allophycocyanine, qui sont fixés sur des fragments Fab purifiés par affinité monovalente. Les fragments Fab, à leur tour, sont dirigés contre la portion Fc des anticorps primaires d’IgG à laquelle ils se lient. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes. Étant donné que la méthode de marquage Zenon repose sur l’immunosélectivité, elle ne nécessite pas d’élimination des protéines exogènes (comme le sérum) ou des tampons qui contiennent des amines de l’anticorps cible, ce qui simplifie le processus.
La technologie de marquage Zenon simplifie grandement l’utilisation de plusieurs anticorps dérivés de souris dans le même protocole de coloration. Les kits de marquage tricolores Zenon contiennent des matériaux suffisants pour 10 réactions de marquage de chacune des trois couleurs fluorescentes.
Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Ils nécessitent seulement 1 – 20 µg d’anticorps primaire
• Simples — aucune purification nécessaire
• Flexibles — différents choix de fluorophores, biotines, HRP et phosphatases alcalines
• Multiplexage simultané avec d’autres anticorps monoclonaux de souris
• Peuvent être utilisés dans un grand nombre d’applications comme l’ICC, l’IHC, la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économies
Les kits de marquage d’anticorps Zenon constituent une méthode de marquage économique et reproductible, avec seulement 0,4 µg dans 2 µl d’anticorps primaire, et un gaspillage minimal des anticorps coûteux ou difficiles à obtenir, ou des étapes de lavage excessives qui engendrent un risque de perte du produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité pour la liaison d’antigène : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur-mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
Spécification
< 1–20 μg
Zenon
IgG
Lapin