Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Human IgG Labeling Kits
Kit de marquage pour IgG humaine Zenon™
616.00€ - 680.00€
Spécification
Balance d’étiquetage | < 1–20 μg |
---|---|
Gamme de produits | Zenon |
Labeling Target | IgG |
Espèces | Humaine |
Code produit | Marque | Quantité | Excitation / émission | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Excitation / émission | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10575203
|
Invitrogen™
Z25402 |
50 réactions | 495/519 | Alexa Fluor 488 |
680.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10422892
|
Invitrogen™
Z25407 |
50 réactions | 590/617 | Alexa Fluor 594 |
678.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10349032
|
Invitrogen™
Z25408 |
50 réactions | 650/668 |
668.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10750954
|
Invitrogen™
Z25451 |
25 réactions | 650/660 | APC (Allophycocyanine) |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10710764
|
Invitrogen™
Z25452 |
50 réactions | Biotine-XX |
680.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10367962
|
Invitrogen™
Z25455 |
25 réactions | 496, 546, 565/578 | R-PE (R-phycoérythrine) |
616.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descrizione
Profitez d’une méthode rapide, polyvalente et fiable, pour produire des conjugués d’anticorps (IgG) pour l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), la cytométrie en flux et l’imagerie cellulaire, grâce aux kits de marquage d’IgG humaine Invitrogen Zenon™. Simplifiez vos applications scientifiques et réduisez la réactivité croisée des anticorps tout en réalisant un marquage efficace des anticorps dans les suspensions de sérum, de liquide ascites ou d’hybridomes.
Obtenez des lots rapides, polyvalents et fiables, d’anticorps primaires par IgG marqués au fluorophore, à la biotine ou à un enzyme avec les kits de marquage d’IgG humaine Invitrogen Zenon™. Ces kits utilisent des fluorophores Alexa Fluor, de la biotine, ou des enzymes comme la R-phycoérythrine et l’allophycocyanine, qui sont fixés sur des fragments Fab purifiés par affinité monovalente. Les fragments Fab, à leur tour, sont dirigés contre la portion Fc des anticorps primaires d’IgG à laquelle ils se lient. Seule une petite quantité de matériau de départ est nécessaire et la méthode est optimisée pour un marquage efficace des anticorps dans du sérum, du liquide d’ascites ou des suspensions d’hybridomes. Étant donné que la méthode de marquage Zenon repose sur l’immunosélectivité, elle ne nécessite pas d’éliminer les protéines exogènes (comme le sérum) ou les tampons contenant des amines de l’anticorps cible, ce qui simplifie le processus.Caractéristiques importantes de la technologie de marquage Zenon :
• Les anticorps marqués sont généralement prêts à l’emploi en 10 minutes
• Nécessite seulement 1 à 20 µg d’anticorps primaires
• Simple –aucune purification nécessaire
• Flexible – différents choix de fluorophores, de biotines ou d’enzymes.
• Polyvalent – peut être utilisé dans une variété d’applications y compris ICC, IHC, cytométrie en flux et imagerie cellulaire.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage d’anticorps Zenon :
Économies
Les kits de marquage d’anticorps Zenon offrent une méthode économique et reproductible de marquage à seulement 0,4 µg dans 2 µl d’anticorps primaire, avec un gaspillage minimal d’anticorps coûteux ou difficiles à obtenir, ou des étapes de lavage excessives qui présentent un risque de perte du produit.
Sensibilité
Marquez vos anticorps primaires sans compromettre leur affinité de liaison aux antigènes : Les fragments Fab marqués par le colorant Zenon et par enzyme, qui sont ciblés sur la queue Fc, sont purifiés par affinité pendant leur préparation afin d’assurer une affinité et une sélectivité élevées de la portion Fc de l’anticorps primaire correspondant. La procédure de marquage chimique des fragments Fab Zenon permet de protéger leur site de liaison Fc et de donner lieu à plus de réactifs de marquage plus actifs.
Vitesse
Aucune procédure de purification n’est requise avant l’utilisation des fragments Fab Zenon dans vos applications scientifiques. La formation du complexe anticorps-Fab se produit en moins de cinq minutes, suivie d’une étape de blocage de cinq minutes. Pendant cette période, les anticorps primaires du mélange sont presque tous marqués avec les fragments Fab marqués.
Simplicité
Les complexes Fab-anticorps affichent une fluorescence ou une activité enzymatique aussi intense que celle des anticorps primaires directement marqués. La modification de l’étendue du marquage des anticorps est aussi simple que de modifier la quantité de réactif de marquage Zenon ajouté pendant la réaction. Une fois les complexes de marquage formés, ils peuvent être utilisés immédiatement, sans avoir à purifier des anticorps.
Fiabilité
Le complexe d’anticorps Zenon-Fab est stable et permet de marquer ultérieurement ou simultanément différents tissus ou cellules cibles avec différents complexes. Une fois la coloration terminée, une étape de fixation à base d’aldéhyde peut être nécessaire pour empêcher le transfert de différents marqueurs entre différents anticorps primaires, ce qui permet de préserver le motif de coloration initial.
Personnalisation
Nous offrons un service de conjugués d’anticorps sur-mesure efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Specifica
< 1–20 μg | |
Zenon | |
IgG | |
Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.