Learn More
ZCCHC11 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZCCHC11 |
---|---|
Concentration | 627 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16819614
|
Proteintech
20119-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16809614
|
Proteintech
20119-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ZCCHC11 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human ZCCHC11. This antibody recognizes human antigen. The ZCCHC11 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
ZCCHC11 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
627 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
23318 | |
Primary |