Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
98.00€ - 112.00€
Spécification
Volume (métrique) | 20 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,90 in |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16663962
|
Labcon
1143-965-006-9 |
Rack |
98.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16691923
|
Labcon
1143-225-000-9 |
112.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pipette Tip
- Fits 20 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
20 μl | |
Stérile | |
1,90 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 20 μl Rainin™ | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |
À filtre | |
Non autoclavable | |
48,3 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |