Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
106.00€ - 109.00€
Spécification
Volume (métrique) | 20 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,95 in |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16643992
|
Labcon
1175-965-006-9 |
Rack |
109.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16651953
|
Labcon
1175-225-000-9 |
Refill |
106.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 20 μL Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
20 μl | |
Stérile | |
1,95 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Cône UltraFine | |
Oui | |
Non |
À filtre | |
Non autoclavable | |
49,7 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Adaptées aux pipettes de 20 μl les plus appréciées | |
Résine en polypropylène |