Learn More
SI Analytics™ Imprimante thermique Z910
L’imprimante thermique SI Analytics™ Z910 est une imprimante de remplacement pour le modèle Z900.
Marque: SI Analytics™ 285225640
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Imprimante thermique pour TitroLine™ Easy, TitroLine™ KF, TitroLine™ KF Trace et AVS™ 470
- Comprend un câble TZ 3086
- Remplacement pour imprimante Z 900
Spécification
Imprimante thermique | |
Câble TZ 3095 pour TitroLine™ Easy, KF, KF Trace et AVS470 | |
100 à 240 V |