Learn More
Morceaux d’yttrium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336597
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ; mis en ampoules sous argon
Sous argon
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium pieces
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre ; mis en ampoules sous argon