Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’yttrium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
35.78€ - 481.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34629-25-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3F9O9S3Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 536.10 |
Numéro MDL | MFCD00209623 |
Clé InChI | JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:? |
CID PubChem | 57349102 |
SMILES | [Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040315.04 |
2 g |
35.78€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040315.09 |
10 g |
128.64€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040315.18 |
50 g | N/A | ||||||
Description
It is employed in preparation of superconducting thin films. It is used in chemical research & as a intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34629-25-9 | |
536.10 | |
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K | |
57349102 |
C3F9O9S3Y | |
MFCD00209623 | |
yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:? | |
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
Spécification
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate | |
Poudre | |
MFCD00209623 | |
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K | |
Trifluorométhanesulfonate;yttrium(3+);hydrate | |
57349102 |
34629-25-9 | |
C3F9O9S3Y | |
yttrium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, acmc-20aj8x, 3cf3o3s.y.h2o, yttrium 3+ hydrate tritriflate, yttrium trifluoromethanesulfonate-water 1/3/1, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, yttrium 3+ salt, hydrate 3:1:? | |
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F | |
536.10 | |
536.10 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante