Learn More
Trifluoroacétate d’yttrium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
72.96€ - 210.05€
Identifiants chimiques
CAS | 304851-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6F9O6Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 427.95 |
Numéro MDL | MFCD05663780 MFCD00192577 |
Clé InChI | NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | yttrium trifluoroacetate |
CID PubChem | 22836421 |
Nom IUPAC | yttrium(3+) tritrifluoroacetate |
SMILES | [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044597.09 |
10 g |
72.96€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495380
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044597.18 |
50 g |
210.05€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A fluorinated yttrium compound for proteomics research. Used in the manufacture of ceramics, glass, laser materials, phosphor. non-ferrous alloy iron and steel, and the additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
304851-95-4 | |
427.95 | |
NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K | |
22836421 | |
[Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
C6F9O6Y | |
MFCD05663780 MFCD00192577 | |
yttrium trifluoroacetate | |
yttrium(3+) tritrifluoroacetate |
Spécification
Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate | |
Cristalline | |
C6F9O6Y | |
yttrium trifluoroacetate | |
NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) tritrifluoroacetate | |
22836421 | |
99.9% |
304851-95-4 | |
(REO) | |
MFCD05663780 MFCD00192577 | |
Insoluble in water. | |
[Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F | |
427.95 | |
427.95 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante