Learn More
Sulfure d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450231
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12039-19-9
Formule moléculaire S3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 273.99
Numéro MDL MFCD00058806
Clé InChI BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1g
CID PubChem 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) sulfide
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3134
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trisulfure d’yttrium(3+)
Poids de la formule 273.93
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Like rotten eggs