Learn More
Sulfate d’yttrium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
106.00€ - 211.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013155.14 |
25 g |
106.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013155.22 |
100 g |
211.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00011472 |
Spécification
Yttrium(III) sulfate hydrate | |
(REO) | |
14,10107 | |
99.99% |
Cristalline | |
MFCD00011472 | |
465.99 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only