Learn More
Phosphate d’yttrium(III) hydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
52.00€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34054-55-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O4PY |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.88 |
Numéro MDL | MFCD00049782 |
Clé InChI | UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | yttrium iii phosphate hydrate, acmc-20aj99, yttrium phosphate-water 1/1/1, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium 3+ ion hydrate phosphate |
CID PubChem | 57372096 |
Nom IUPAC | Yttrium(3+) ; phosphate ; hydrate |
SMILES | [Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041991.04 |
2 g |
52.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041991.09 |
10 g |
175.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The most important use of yttrium is in making phosphors, particularly the red phosphors used in television set cathode ray tube (CRT) displays and in LEDs. It is also used in the production of electrodes, electrolytes, electronic filters, lasers and superconductors; various medical applications; and the tracing of various materials to enhance their properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34054-55-2 | |
183.88 | |
UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K | |
57372096 | |
[Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
O4PY | |
MFCD00049782 | |
yttrium iii phosphate hydrate, acmc-20aj99, yttrium phosphate-water 1/1/1, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium 3+ ion hydrate phosphate | |
Yttrium(3+) ; phosphate ; hydrate |
Spécification
Yttrium(III) phosphate hydrate | |
Poudre | |
O4PY | |
yttrium iii phosphate hydrate, acmc-20aj99, yttrium phosphate-water 1/1/1, yttrium 3+ hydrate phosphate, yttrium 3+ ion hydrate phosphate | |
UXBZSSBXGPYSIL-UHFFFAOYSA-K | |
Yttrium(3+) ; phosphate ; hydrate | |
57372096 | |
99.99% |
34054-55-2 | |
(REO) | |
MFCD00049782 | |
Insoluble in water. | |
[Y+3].[O-]P([O-])([O-])=O | |
183.88 | |
183.88 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only