Learn More
Perchlorate d’yttrium(III), 50 % w/w dans une solution aqueuse, qualité réactif, Thermo Scientific™
Code produit. 11450311
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14017-56-2
Numéro MDL MFCD00150430
Synonyme yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) perchlorate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 495.34 (387.25 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.