Learn More
Cible de pulvérisation en oxyde d’yttrium(III), 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,99 % (métaux)
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Yttrium(III) oxide sputtering target |
Note relative au nom | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Quantité | 1 Ea. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00011473 |
Poids de la formule | 225.81 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |