Learn More
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, nanopoudre, 99,995 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 1035.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-36-9 |
---|---|
Formule moléculaire | O3Y2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.81 |
Numéro MDL | MFCD00011473 |
Clé InChI | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diyttrium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.14 |
25 g |
132.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.22 |
100 g |
412.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.36 |
500 g |
1035.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-36-9 | |
225.81 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
diyttrium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Yttrium (III) oxide | |
1314-36-9 | |
Nanopoudre | |
O3Y2 | |
14,10107 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
diyttrium(3+) trioxidandiide | |
225.81 | |
Reacton™ | |
Air Sensitive |
2410°C | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00011473 | |
Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] | |
225.81 | |
99.995% | |
Odorless | |
5.01 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only