Learn More
Oxyde d’yttrium(III), Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
55.80€ - 404.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386188
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011180.18
50 g
55.80€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11306198
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011180.30
250 g
206.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11396188
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011180.A1
1 kg
404.00€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans les phosphores pour tubes TV couleur, dans les filtres à micro-ondes et comme stabilisateur pour les matériaux d‘entretien à haute température
Spécification
Identifiants chimiques
1314-36-9
225.81
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
O3Y2
MFCD00011473
diyttrium(3+) trioxidandiide
Spécification
Yttrium(III) oxide
1314-36-9
99.9% (REO)
O3Y2
14,10107
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
225.81
Reacton™
2410°C
Poudre ≪10 micron
(REO)
MFCD00011473
Insoluble in water; Soluble in alcohol and dilute acids
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
225.81
99.9%
5.01 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante