Learn More
Culots d’oxyde d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Granulés frittés adaptés aux dépôts sous vide
596.97€ - 1546.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348578
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040648.22
100 g
596.97€
100g
11358578
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040648.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Sintered pellets suitable for vacuum depositionYttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is a precursor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-36-9
225.81
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
O3Y2
MFCD00011473
diyttrium(3+) trioxidandiide
Spécification
Yttrium(III) oxide pellets
approx. 10mm dia. x 5mm thick
(REO)
MFCD00011473
Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
225.81
99.9%
Air Sensitive
2410°C
1314-36-9
O3Y2
14,10107
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
225.81
Odorless
5.01 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante