Learn More
Oxyde d’yttrium(III), 99,99 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15720829
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Formule moléculaire O3Y2
Poids moléculaire (g/mol) 225.81
Numéro MDL MFCD00011473
Clé InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) oxide
Point de fusion 2410.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% min. (Y2O3) TREO base
Formule linéaire Y2O3
Merck Index 14, 10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute acids
Poids de la formule 225.81
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Perte par calcination 1.0 % max. (1000°C) (material base)