Learn More
Iodure d’yttrium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
152.00€ - 591.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035744.03 |
1 g |
152.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035744.06 |
5 g |
591.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttrium(III) iodide, is used as a starting material for YBCO superconducting materials in a lower temperature preparation. Applied in the solid-state synthesis of a new compound, Y21I18C14B7, which is the first example of a rare earth metal halide with interstitial halogen atoms with misfit characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
13470-38-7 | |
MFCD00054144 |
Spécification
Yttrium(III) iodide | |
Ultra dry | |
poudre/fragments | |
MFCD00054144 | |
469.62 | |
Ampoule |
1,004°C | |
13470-38-7 | |
(REO) | |
Soluble in water. | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-737-1
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only