Learn More
Fluorure d’yttrium(III), anhydre, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
79.29€ - 870.33€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.90 |
Numéro MDL | MFCD00049714 |
Clé InChI | RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | yttrium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Y+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013650.14 |
25 g |
79.29€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
100 g | N/A | ||||||
11356898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013650.36 |
500 g |
870.33€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttrium(III) fluoride is used in the production of yttrium metal, glasses and ceramics. It is also used in the preparation of low-index film layers, which exhibit good transparency in the UV through infrared regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-49-4 | |
145.90 | |
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Y+3] |
F3Y | |
MFCD00049714 | |
yttrium(3+) trifluoride |
Spécification
Yttrium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Grumeau / poudre | |
F3Y | |
UN3288 | |
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) trifluoride | |
145.9 | |
Reacton™ |
1387°C | |
13709-49-4 | |
(REO) | |
MFCD00049714 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Y+3] | |
145.90 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-257-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only