Learn More
Fluorure d’yttrium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394929
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-49-4
Formule moléculaire F3Y
Poids moléculaire (g/mol) 145.90
Numéro MDL MFCD00049714
Clé InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium (III) fluoride
Point de fusion 1387°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire YF3
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 145.9
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic