Learn More
Fluorure d’yttrium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
79.29€ - 240.20€
Identifiants chimiques
CAS 13709-49-4
Formule moléculaire F3Y
Poids moléculaire (g/mol) 145.90
Numéro MDL MFCD00049714
Clé InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384929
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
083106.14
25 g
79.29€
25g
11394929
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
083106.22
100 g
240.20€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13709-49-4
145.90
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Y+3]
F3Y
MFCD00049714
yttrium(3+) trifluoride
Spécification
Yttrium (III) fluoride
13709-49-4
Poudre
YF3
UN3288
[F-].[F-].[F-].[Y+3]
145.90
98%
1387°C
Blanc
F3Y
MFCD00049714
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
yttrium(3+) trifluoride
145.9
Hygroscopic
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-257-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3417500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
SDS
Documents
Documents
Certificates