Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
54.57€ - 504.51€
Identifiants chimiques
CAS | 12741-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.26 |
Numéro MDL | MFCD00149941 |
Clé InChI | PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride |
CID PubChem | 57347377 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011184.14 |
25 g |
54.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011184.22 |
100 g |
126.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011184.36 |
500 g |
504.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttrium(III) chloride hydrate acts as a source to prepare highly active and enantioselective yttrium precatalysts for asymmetric hydroamination of gem-disubstituted aminoalkenes. It is used as a precursor for the synthesis of yttrium oxide nanocrystallites. It employs in the crystal structure determination of macromolecules such as proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12741-05-8 | |
195.26 | |
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K | |
57347377 |
Cl3Y | |
MFCD00149941 | |
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] |
Spécification
Yttrium(III) chloride hydrate | |
Agrégats cristallins humides | |
Cl3Y | |
14,10107 | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] | |
195.26 | |
195.26 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
12741-05-8 | |
(REO) | |
MFCD00149941 | |
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride | |
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’yttrium(3+) hydraté | |
57347377 | |
99.9% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote