Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 365.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Y·6H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.35 |
Numéro MDL | MFCD00149941 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10420671
|
Thermo Scientific Acros
199180500 |
50 g | Flacon en verre |
102.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216640
|
Thermo Scientific Acros
199182500 |
250 g | Flacon en verre |
365.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
10025-94-2 | |
Cl3Y·6H2O | |
303.35 | |
MFCD00149941 |
Spécification
Yttrium(III) chloride hexahydrate | |
99.9% | |
Blanc | |
99.90% | |
YCl3·6H2O | |
14, 10107 | |
303.35 | |
99.9% |
100.0°C | |
10025-94-2 | |
Cristaux adhérants ou poudre cristalline | |
Cl3Y·6H2O | |
MFCD00149941 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols | |
303.35 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Yttrium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only