Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216640
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-94-2
Formule moléculaire Cl36H2O
Poids moléculaire (g/mol) 303.35
Numéro MDL MFCD00149941
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire YCl3·6H2O
Merck Index 14, 10107
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 303.35
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yttrium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.