Learn More
Hydrate de carbonate d’yttrium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
105.53€ - 399.99€
Identifiants chimiques
CAS 38245-39-5
Formule moléculaire C3O9Y2
Poids moléculaire (g/mol) 357.84
Numéro MDL MFCD00149943
Clé InChI QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398578
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040651.18
50 g
105.53€
50g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
11388578
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040651.30
250 g
399.99€
250g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
38245-39-5
357.84
QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
C3O9Y2
MFCD00149943
diyttrium(3+) tricarbonate
Spécification
Yttrium(III) carbonate hydrate
Poudre
C3O9Y2
14,10107
[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
357.84
99.9%
38245-39-5
(REO)
MFCD00149943
QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
diyttrium(3+) tricarbonate
357.84 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-119-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante