Learn More
Bromure d’yttrium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
144.72€ - 488.43€
Identifiants chimiques
CAS 13469-98-2
Numéro MDL MFCD00049710
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358627
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035746.04
2 g
144.72€
2g
11348627
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035746.09
10 g
488.43€
10g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
Yttrium(III) bromide is used in electroplating, as catalyst, material enhancing & medical treatments in curing colds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
13469-98-2
MFCD00049710
Spécification
Yttrium(III) bromide
Ultra dry
Poudre
MFCD00049710
328.63
Ampoule
904°C
13469-98-2
(REO)
It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-728-2
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante