Learn More
2,4-pentanedionate d’yttrium (III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
198.99€ - 503.51€
Identifiants chimiques
CAS | 207801-29-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21O6Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.23 |
Numéro MDL | MFCD00013509 |
Clé InChI | CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate |
CID PubChem | 90471001 |
SMILES | [Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013154.14 |
25 g |
198.99€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013154.22 |
100 g |
503.51€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate acts as a precursor with europium nitrate and used for the preparation of eurobium-doped yttrium orthovanadate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207801-29-4 | |
386.23 | |
CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N | |
90471001 |
C15H21O6Y | |
MFCD00013509 | |
tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate | |
[Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Spécification
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate | |
Poudre | |
C15H21O6Y | |
tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate | |
CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N | |
(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; yttrium ; hydrate | |
90471001 | |
99.9% |
207801-29-4 | |
(REO) | |
MFCD00013509 | |
Insoluble in water. | |
[Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
386.23 | |
386.24 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 239-607-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante