Learn More
Oxyde d’aluminium d’yttrium, 99,99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Peut être utilisé comme cible de pulvérisation pour préparer des dispositifs de mémoire à bulle
125.00€ - 388.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12005-21-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00213958 |
Synonyme | Yttrium aluminum garnet; YAG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036241.14 |
25 g |
125.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036241.22 |
100 g |
388.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Can be used as a sputtering target to prepare bubble memory devices.Yttrium aluminum oxide finds application in ceramic, glass and optics due to its thermal stability and insolubility. It is used in the preparation of sputtering bonded targets in chemical processes viz. chemical vapor deposition, atomic thermal and electron beam evaporation. It is also used in solar, water treatment and fuel cell. Further, it is used as coloring and adhesive agents in enamels manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12005-21-9 | |
MFCD00213958 | |
Yttrium aluminum garnet; YAG |
Spécification
Yttrium aluminum oxide | |
12005-21-9 | |
(Base des métaux) | |
Yttrium aluminum garnet; YAG | |
593.62 | |
1.833 |
1760°C | |
Grumeau fusionné | |
MFCD00213958 | |
Insoluble in water. | |
99.99% | |
4.65 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-465-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only