Learn More
Oxyde d’aluminium et d’yttrium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471707
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
L’oxyde d’aluminium yttrium dopé à l’élément de terre rare est utilisé dans les lasers semi-conducteurs
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12005-21-9
Numéro MDL MFCD00213958
Synonyme Yttrium aluminum garnet; YAG
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium aluminum oxide
Point de fusion 1760°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 593.62
Pourcentage de pureté 99.9%
Indice de réfraction 1.833
Densité 4.65 g/mL