Learn More
Bloc d’yttrium et aluminium, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ca), Ca 1 % max, Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 370.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium Aluminum lump
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Y:Al; 87:12 wt%
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exclusion du Ca), Ca 1 % max.
Numéro MDL MFCD01074900
Pourcentage de pureté 99.9%
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11302038
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012949.14
25 g
127.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11312038
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012949.22
100 g
370.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Yttrium Aluminum lump
(métaux à l’exclusion du Ca), Ca 1 % max.
99.9%
Y:Al; 87:12 wt%
MFCD01074900
Grumeaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante