Learn More
Yttrium, solution étalon AAS, Y 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
49.75€ - 101.51€
Identifiants chimiques
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | acide nitrique |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088117.AE |
100 mL |
49.75€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088117.AP |
500 mL |
101.51€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
acide nitrique |
Spécification
Yttrium | |
Y 1000;mug/mL | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
Liquide |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
acide nitrique | |
944 | |
Characteristic |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only