Learn More
Thermo Scientific™ Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute
Marque:  Thermo Scientific™ 041291.KF
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15473835
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Zirconium Oxide
200mL
90mm
50mm
1 unité
77mm
Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute