Learn More
Thermo Scientific™ Creusets coniques en oxyde de zirconium stabilisés à l’yttrium, forme haute
Marque:  Thermo Scientific™ 041289.KF
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15453835
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Zirconium Oxide
50 mL
58mm
34mm
1 Piece
51mm
Yttria Stabilized Zirconium Oxide Conical Crucibles, High Form