Learn More
Poudre d’ytterbium, -40 mesh, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400967
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnés sous argon dans un flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom IUPAC ytterbium
SMILES [Yb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium
Forme physique Poudre maillée de -40
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Poids de la formule 173.04
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 6.97