Learn More
Morceaux d’ytterbium, sublimés, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15401907
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Peut contenir jusqu’à 0,15 % de calcium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-64-4
Formule moléculaire Yb
Poids moléculaire (g/mol) 173.05
Numéro MDL MFCD00011286
Clé InChI NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23992
ChEBI CHEBI:33381
Nom IUPAC ytterbium
SMILES [Yb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium
Note relative au nom May contain up to 0.15% Calcium
Couleur Argent à gris
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Poids de la formule 173.04
Odeur Odorless
Aspect Silver Gray pieces
Densité 6.97g/cm3