Learn More
Lingot d’ytterbium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 381.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-64-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Yb |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.05 |
Numéro MDL | MFCD00011286 |
Clé InChI | NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n |
CID PubChem | 23992 |
ChEBI | CHEBI:33381 |
Nom IUPAC | ytterbium |
SMILES | [Yb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000407.06 |
5 g |
109.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000407.14 |
25 g |
381.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés dans un flacon en poly stable à l‘air
Identifiants chimiques
7440-64-4 | |
173.05 | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
23992 | |
ytterbium |
Yb | |
MFCD00011286 | |
unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n | |
CHEBI:33381 | |
[Yb] |
Spécification
Ytterbium ingot | |
(REO) | |
MFCD00011286 | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
ytterbium | |
23992 | |
99.9% | |
Flacon poly |
7440-64-4 | |
Yb | |
unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n | |
[Yb] | |
173.05 | |
CHEBI:33381 | |
Odorless | |
Ingot, conditionné dans un flacon en poly stable à l‘air |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-173-2
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés dans un flacon en poly stable à l‘air
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only