Learn More
Triflate d’ytterbium(III) hydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
23.22€ - 218.09€
Identifiants chimiques
CAS 252976-51-5
Formule moléculaire C3F9O9S3Yb
Poids moléculaire (g/mol) 620.23
Numéro MDL MFCD06200261
Clé InChI AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
CID PubChem 22836430
Nom IUPAC Acide trifluorométhanesulfonique;ytterbium;hydrate
SMILES [Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10646871
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
304170010
1 g Flacon en verre
23.22€
1g
10085863
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
304170050
5 g Flacon en verre
59.19€
5g
10045913
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
304170250
25 g Flacon en verre
218.09€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
252976-51-5
620.23
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
22836430
[Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
C3F9O9S3Yb
MFCD06200261
ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
Acide trifluorométhanesulfonique;ytterbium;hydrate
Spécification
Ytterbium(III) triflate hydrate
252976-51-5
Poudre cristalline
C3F9O9S3Yb
MFCD06200261
Solubility in water: soluble
[Yb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
620.23
620.23
Base de métaux à l’état de traces
118.0°C to 122.0°C
Blanc
99.90%
(CF3SO3)3Yb·xH2O
ytterbium iii trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium 3+ hydrate tritriflate, ytterbium iii triflate hydrate, ytterbium triflate hydrate, acmc-1aqes, yb otf 3.h2o, ytterbium triflate monohydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate hydrate, ytterbium trifluoromethanesulfonate, hydrate
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Acide trifluorométhanesulfonique;ytterbium;hydrate
22836430
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler immédiatement un centre de documentation ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger