Learn More
Oxyde d’ytterbium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
214.07€ - 560.79€
Identifiants chimiques
CAS 1314-37-0
Formule moléculaire O3Yb2
Poids moléculaire (g/mol) 394.09
Numéro MDL MFCD00011290
Clé InChI UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diytterbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11313318
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036252.14
25 g
214.07€
25g
11303318
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036252.22
100 g
560.79€
100g
Descrizione
Descrizione
Ytterbium(III) oxide is being applied to numerous fiber amplifier and fiber optic technologies. High purity Ytterbium Oxide are widely applied as a doping agent for garnet crystals in lasers a important colorant in glasses and porcelain enamel glazes.. As Ytterbium Oxide has a significantly higher emissivity in the infrared range a higher radiant intensity is obtained with Ytterbium-based payloads.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1314-37-0
394.09
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
O3Yb2
MFCD00011290
diytterbium(3+) trioxidandiide
Specifica
Ytterbium oxide
1314-37-0
99.9% (REO)
MFCD00011290
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
diytterbium(3+) trioxidandiide
394.08
2227°C
Morceau fritté de 3 à 12 mm
O3Yb2
Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
394.09
9.2 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-234-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato