Learn More
Hydrate de nitrate d’ytterbium(III), Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
131.00€ - 536.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00149883
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11366228
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011196.09
10 g
131.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11376228
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011196.18
50 g
536.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ytterbium(III) nitrate hydrate, is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00149883
Spécification
Ytterbium(III) nitrate hydrate
Agrégats cristallins
MFCD00149883
14,10105
359.05 (Anhydrous)
Reacton™
Blanc
(REO)
UN1477
Soluble in water.
99.99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-384-6
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon