Learn More
Fluorure d’ytterbium(III) anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
47.60€ - 537.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13760-80-0 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Yb |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.04 |
Numéro MDL | MFCD00049615 |
Clé InChI | XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g |
CID PubChem | 21694467 |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Yb+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011189.03 |
1 g |
47.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011189.09 |
10 g |
149.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011189.18 |
50 g |
537.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ytterbium(III) fluoride is used in the preparation and study of fluorinated glasses. Further, it is employed as a laboratory reagent and in optical glasses and structural ceramics. It finds application in catalysts, electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13760-80-0 | |
230.04 | |
XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K | |
21694467 |
F3Yb | |
MFCD00049615 | |
ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g | |
[F-].[F-].[F-].[Yb+3] |
Spécification
Ytterbium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Grumeau / poudre | |
F3Yb | |
UN3288 | |
Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Yb+3] | |
230.04 | |
230.04 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
1157°C | |
13760-80-0 | |
(REO) | |
MFCD00049615 | |
ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g | |
XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K | |
trifluorure d’ytterbium(3+) | |
21694467 | |
99.99% | |
Odorless | |
8.2 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-354-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only