Learn More
Fluorure d’ytterbium(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
104.00€ - 370.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 13760-80-0 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Yb |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.04 |
Numéro MDL | MFCD00049615 |
Clé InChI | XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g |
CID PubChem | 21694467 |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Yb+3] |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041423.09 |
10 g |
104.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041423.18 |
50 g |
370.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
Ytterbium(III) fluoride is used in laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It is also used in used in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
13760-80-0 | |
230.04 | |
XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K | |
21694467 |
F3Yb | |
MFCD00049615 | |
ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g | |
[F-].[F-].[F-].[Yb+3] |
Especificaciones
Ytterbium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Pièces | |
F3Yb | |
UN3288 | |
Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Yb+3] | |
230.04 | |
230.04 | |
Odorless | |
8.2 g/mL |
1157°C | |
13760-80-0 | |
(REO) | |
MFCD00049615 | |
ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g | |
XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K | |
trifluorure d’ytterbium(3+) | |
21694467 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-354-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only